Wichtige Dokumente
CDRC75202
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
Produces RO purified water at a flow rate of 24 L/hr
Synonym(e):
Umkehrosmosemembran – 24 l/h
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 2 units
Parameter
24 L/hr flow rate
H × Durchm.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Partikel, Bakterien und organische Moleküle (Molekülmasse > 200 kDa).
Anwendung
Umkehrosmosewasser wird in Laboren verwendet, hauptsächlich für Anwendungen wie allgemeines Spülen, Speisewasser für Waschmaschinen und Autoklaven oder als Speisewasser für Rein- und Reinstwasseraufbereitungssysteme.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany