PAT001
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Synonym(e):
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Verpackung
pkg of 100 μg
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
Lagertemp.
-65 to -96°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable