Wichtige Dokumente
P3B010A01
Millipore
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
10kDa, A Screen, 0.11 m2
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 9 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
2.3 cm (0.90 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Membranfläche
0.11 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
Porengröße
10 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Allgemeine Beschreibung
Pellicon® 3 Filtrationsvorrichtungen sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen und kaustischen Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassette mit Biomax® Membran ist perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen mit Albumin, Hormonen, Vakzinen und Wachstumsfaktoren.
Diese P3B010A01 Pellicon® 3 Ultrafiltrationsvorrichtung hat eine Porengröße von 10 kDa NMWCO, eine Biomax® 10 Membran und die Maße 2,3 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1