Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
AMAB90784
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL0537
Synonym(e):
JMS, RAD54, XH2, XNP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Monoklonales Anti-ATRX in Maus hergestellte Antikörper, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0537, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL0537, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATRX(546)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ATRX (α-Thalassämie/mentales Retardierungssyndrom, X-chromosomal) wird von dem Gen kodiert, das dem menschlichen Chromosom Xq21.1 zugeordnet ist. Das codierte Protein gehört zur SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-fermentable)-Familie der Chromatin-Remodellierungsproteine.
Immunogen
Alpha-Thalassämie/mentales Retardierungssyndrom, X-chromosomal, rekombinante unverkennbare Proteinepitop-Markierung (PrEST)
Sequenz
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige-Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Biochem./physiol. Wirkung
ATRX (α-Thalassämie/mentales Retardierungssyndrom, X-chromosomal) ist Teil des H3.3-ATRX-DAXX-Signalwegs für die Chromatin-Remodellierung. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Assimilation der Histonvariante H3.3 an perizentrischem Heterochromatin und Telomeren sowie an zahlreichen Bindungsstellen von Transkriptionsfaktoren. Bei verschiedenen Gliomarten wurden Genmutationen beobachtet. Daher kann dieses Protein als potenzieller Biomarker für Gliome erachtet werden. Darüber hinaus führen Abberationen in der Genexpression zu charakteristischen Entwicklungsstörungen wie mentaler Retardierung, fazialem Dysmorphismus, urogenitalen Anomalien und α-Thalassämie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung oben auf dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST74299.
Physikalische Form
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Concomitant microduplications of MECP2 and ATRX in male patients with severe mental retardation
Honda S, et al.
Journal of Human Genetics, 57(1), 73?77-73?77 (2012)
Co-inheritance of novel ATRX gene mutation and globin (α & β) gene mutations in transfusion dependent beta-thalassemia patients.
Al-Nafie A N, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 55(1), 27-29 (2015)
Clinical Neuropathology practice news 2-2014: ATRX, a new candidate biomarker in gliomas
Haberler C and Adelheid W
Clinical Neuropathology, 33(2), 108?111-108?111 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AMAB90784-100UL4061837047985
AMAB90784-25UL4061841686200