Merck
NY8H02500
Millipore
Nylon-Netzfilter
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon Net Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
135 μm
Porengröße
180.0 μm pore size
47 % porosity
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY8H
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen im Bereich von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13