Merck
NY4H02500
Millipore
Nylon-Membranfilter, Porengröße 140,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
140.0 μm pore size
43 % porosity
Materialien:
Nylon membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophilic
Filterdurchm.:
25 mm
Dicke:
120 μm
Sterilität:
non-sterile
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
120 μm
Porengröße
140.0 μm pore size
43 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY4H
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen im Bereich von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
  • Erfassen von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfilter
  • Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken