NY0502500
Nylon-Netzfilter
Synonym(e):
5,0 μm Porengröße, Hydrophile Nylonmembran, Nylonmesh-Filter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
- Sammlung von Algen und Zellen
- Partikelanalyse
- Grobpartikelfiltration
- Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
- Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
- Vorfiltration von Lösungsmitteln
- Überwachung von Farben und Lacken
Leistungsmerkmale und Vorteile
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich:
1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm
2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen zwischen 5 und 180 µm
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie für die Sauberkeitsanalyse eingesetzt.
Eigenschaften und Vorteile:
Anwendungen:
1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm
2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen zwischen 5 und 180 µm
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie für die Sauberkeitsanalyse eingesetzt.
Eigenschaften und Vorteile:
- Große Auswahl an Porengrößen
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
- Partikelabscheidung und Klärfiltration
- Lösungsmittelfiltration
- Partikelanalyse
- Überwachung von Farben und Lacken
- Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie