Merck
MMSUPREMV
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Membranhalterentfernungstool
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Verpackung
pack of 1 unit
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® pumps
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Jede MILLIFLEX OASIS® Filtrationseinheit besteht aus einem Membranhalter, der nach der Probenfiltration entsorgt wird. Das MILLIFLEX OASIS® Membranhalterentfernungstool ist ein Zubehör, das zum Erleichtern des Entfernens des Membranhalters verwendet werden kann.
Anwendung
Das MILLIFLEX OASIS® System wird bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany