Wichtige Dokumente
MIX0200LSPB04
Mobius® MIX200 Einweg-Mischanordnung mit nadelfreien Probenanschlüssen und 10,16-cm-Pulveranschluss (Bronze)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex™ container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Mobius®
Parameter
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
84.0 cm (33.0 in.)
Breite
63.5 cm (25.0 in.)
Tiefe
63.5 cm (25 in.)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MIX0200LSPB04 |