MABT94
Anti-Myomesin-2 Antibody, clone 3B9.3
clone 3B9.3, from mouse
Synonym(e):
Myomesin-2, 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B9.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOM2(9172)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Myomesin-2 in human skeletal muscle tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit