MABT917
Anti-Connexin 43 Antibody, clone 2F5
clone 2F5, from mouse
Synonym(e):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJA1(2697)
rat ... Gja1(24392)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in mouse heart tissue lysates, NRK cell lysates, and MDCK cell lysates (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1