Wichtige Dokumente
MABT189
Sigma-Aldrich
Anti-Delta3-Antikörper, Klon 1E7.2
clone 1E7.2, from mouse
Synonym(e):
Delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, Delta3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E7.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLL3(10683)
Allgemeine Beschreibung
DDL3, auch als Delta like ligand 3 bekannt, ist ein Transmembran-Delta-like-Protein, das hauptsächlich im Golgi-Apparat und Endosomen vorkommt, wo es den Abbau des Notch-Familie-Rezeptors begünstigt, um die primäre Neurogenese zu hemmen. DDL3 ist eines von fünf DSL-Proteinen, die an den Notch-Rezeptor binden. Notch-Signalwege spielen wichtige Rollen beim Bestimmen des Zellschicksals und der Differenzierung in vielen Geweben während der embryonalen und postnatalen Entwicklung. Mitglieder der Notch-Liganden-Familie sind durch eine DSL-Domäne, EGF-Repeats und eine Transmembrandomäne charakterisiert. Mutationen im DLL3-Gen verursachen eine autosomal-rezessive Spondylokostale Dysostose.
Immunogen
Lineares Peptid, das humanem Delta3 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Delta3-Antikörper, Klon 1E7.2 ist zur Verwendung in WB und FC für den Nachweis von Delta3 validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: 0,1 µg einer repräsentativen Charge wies Delta3 in HEK293-Zellen nach.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Delta3 in 10 µg humanem Lebergewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~65 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgMκ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Lysat von menschlichem Lebergewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable