Wichtige Dokumente
MABT11
Sigma-Aldrich
Anti-ZO-1-Antikörper, Klon R40.76
clone R40.76, from rat
Synonym(e):
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R40.76, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tjp1(21872)
Allgemeine Beschreibung
Tight Junctions sind Proteinkomplexe, die eine interzelluläre Barriere zwischen den Plasmamembrandomänen von Epithel- und Endothelzellen schaffen. Viele der mit Tight Junctions assoziierten Proteine gehören zur Familie der Membran-assoziierten Guanylat-Kinasen (MAGUK) und umfassen Occludin sowie die Isoformen ZO-1, ZO-2 und ZO-3 des ZO-Proteins (Zonula Occludens). Es wird davon ausgegangen, dass diese Proteine sowohl für die Strukturgebung als auch für den Signalweg eine Rolle spielen; sie sind durch drei Protein-Protein-Interaktionsmodule charakteristisch definiert: die PDZ-Domäne, die SH3-Domäne und die Guanylatkinase (GuK)-Domäne. ZO-1 bildet Komplexe entweder mit ZO-2 oder ZO-3. Zusätzlich können diese Proteine an Tight-Junction-Strängen auch mit Claudin, Occludin und F-Aktin interagieren, wo sie das Aktin-Zytoskelett und die Tight Junction verbinden. Die Expression von ZO-1 ist in vielen Mammakarzinomlinien signifikant verringert. ZO-2 und ZO-3 werden in epithelialen Tight Junctions ubiquitär exprimiert; anders als ZO-1, das auch bei Zellkontakten von kardialen Myozyten exprimiert wird, wird ZO-2 nicht in nicht-epithelialem Gewebe exprimiert.
Spezifität
Der Antikörper erkennt ZO-1.
Immunogen
Aufgereinigtes Protein, das dem ZO-1 der Maus entspricht.
Epitop: Unbekannt
Anwendung
Der Anti-ZO-1-Antikörper, Klon R40.76 weist den ZO-1-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in WB, IP und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IF verwendet (D′Angelo Siliciano, 1988).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Maushirnlysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ZO-1 in 10 µg Maushirnlysat nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Maushirnlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinyu Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 107-107 (2020-04-09)
Although inflammatory cell adhesion molecules (CAMs) and anti-inflammation factor Kruppel-like transcription factor (KLF) 4 have all been reported to be induced after cerebral ischemic stroke (CIS), the close temporal and spatial relationship between expressions of CAMs and KLF4 following CIS
Transplantation of human umbilical mesenchymal stem cells cures the corneal defects of mucopolysaccharidosis VII mice.
Coulson-Thomas, VJ; Caterson, B; Kao, WW
Stem Cells null
Sun Woo Sophie Kang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(5), C942-C952 (2019-08-15)
Hepatocyte polarization is energy dependent. The establishment of polarization in collagen sandwich culture of hepatocytes requires utilization of lipid droplets and mitochondrial β-oxidation to supply ATP. Multiple cellular pathways are involved in lipid droplet homeostasis; however, mechanistic insights of how
Beatriz Fernández-Gil et al.
PloS one, 12(4), e0174474-e0174474 (2017-04-14)
Radiotherapy-induced gut toxicity is among the most prevalent dose-limiting toxicities following radiotherapy. Prevention of radiation enteropathy requires protection of the small intestine. However, despite the prevalence and burden of this pathology, there are currently no effective treatments for radiotherapy-induced gut
Zaifeng Yi et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 3615-3620 (2015-06-06)
Adrenomedullin (AM) is a pivotal endogenous vasoactive peptide, which can maintain epithelial barrier function in inflammatory bowel disease. Myosin light chain kinase (MLCK)‑dependent phosphorylated myosin light chain kinase (p‑MLC) is a key regulator of intestinal barrier function. The aim of