MABS1982
Anti-TfR1 Antibody, clone 3B82A1
clone 3B82A1, from mouse
Synonym(e):
Transferrin receptor protein 1, TR:TfR1, Trfr, T9, p90, Cd71
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B82A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFRC(7037)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunocytochemistry applications (Johnson, M.B., et. al. (2007). Mol Cell Biol. 18(3):743-54; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunoprecipitation applications (Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TfR1 in 1X10E6 K562 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1