MABS1252
Anti-Polycystin-1-Antikörper, Klon E4 (5F4D2)
clone E4 (5F4D2), from mouse
Synonym(e):
Polycystin-1, Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E4 (5F4D2), monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKD1(5310)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalgebung
Entwicklungssignalübertragung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Polycystin-1 aus Lungengewebelysaten von Mäusen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies exogen exprimiertes Polycystin-1 in Lysaten aus HEK-Zellen nach, die mit humaner oder Maus-Pkd1-cDNA transfiziert wurden, jedoch nicht in Lysaten aus scheintransfizierten HEK-Zellen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das cis-autoproteolytisch gespaltene N-terminale Fragment (NTF) der GPS-Domäne von Polycystin-1 (PC1) in Lysaten von HEK-Zellen nach, die mit Pkd1-cDNA voller Länge transfiziert wurden, jedoch nicht in Lysaten von scheintransfizierten HEK-Zellen (Kim, H., et al (2014). Nat. Commun. 5:5482).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge und ein Anti-Arl13b-Antikörper färbten beide die primäre Zilie von mit 4 % Formaldehyd fixierten und mit 0,1 % Triton X-100 permeabilisierten embryonalen Fibroblasten der Maus (mMEF) und von aus Sammelrohren (collecting duct, CD) abgeleiteten Zellen mittels immunzytochemischer Fluoreszenz-Doppelfärbung. In Pkd1-Knockout-mMEFs wurde keine Polycystin-1-Immunreaktivität nachgewiesen (Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482).
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Eine 1-250-Verdünnung dieses Antikörpers wies Polycystin1-Immunreaktivität in humanem Nierengewebe nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable