Alle Fotos(2)
Key Documents
MABS1212
Sigma-Aldrich
Anti-Geminin-Antikörper, Klon 4B10.1
clone 4B10.1, from mouse
Synonym(e):
Geminin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GMNN(51053)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Geminin (UniProt O75496) wird beim Menschen vom GMNN-Gen (Gen-ID 51053) kodiert. Geminin ist ein negativer Regulator der DNA-Replikation und das Gründungsmitglied der Geminin-Familie, zu deren Mitgliedern auch Idas (Multicilin; McIdas) und GemC1 (Geminin-Coiled-Coil-domänenhaltiges Protein 1) gehören. Geminin bindet Cdt1 und hemmt die Beladung des Mini-Chromosomenerhaltungskomplexes (MCM) auf Chromatin und die Bildung des Prä-Replikationskomplexes (preRC). Geminin ist ein Protein mit 209 Aminosäuren, das über die mittlere Coiled-Coil-Struktur (AS 94-144 von Geminin) Kopf-an-Schwanz-Homodimere oder -Heterodimere entweder mit Idas oder GemC1 bilden kann. Die gleiche Region in Geminin (AS 82–161) ist auch für die Cdt1-Interaktion essentiell. Eine Homöodomänen-Bindungsdomäne befindet sich in der C-terminalen Region von Geminin (AS 170–190). GemC1 ist ebenfalls an der DNA-Replikation beteiligt, allerdings in einem späteren Stadium als Geminin. Alle drei Mitglieder der Geminin-Familie spielen eine wichtige Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung.
Spezifität
Klon 4B10.1 erkennt menschliches Geminin, indem es auf ein internes Epitop abzielt.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes internes Geminin-Fragment des Menschen.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Anti-Geminin-Antikörper, Klon 4B10.1, Art.-Nr. MABS1212, ist zur Verwendung in Immunzytochemie und Western Blot für den Nachweis von Geminin validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies eine Immunreaktivität von Geminin im Zellkern von HUVECs, A431- und HeLa-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Geminin in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 31 kDa beobachtet. 23,57 kDa berechnet. Die Größe der Bande ist größer als vorhergesagt und entspricht den Angaben in der Literatur (McGarry, T.J., und Kirschner, M.W. (1998). Cell. 93(6):1043-1053). In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable