Merck
818674
TSKgel® SuperSW2000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® SuperSW2000 HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18674
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
125 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Dank der besonders effektiven 4-μm-Partikel sorgt TSKgel SuperSW2000 für eine höhere Effizienz als 5 μm TSKgel G2000SWxl-Säulen. Die Porengröße von 125 Å führt zu einem Fraktionierungsbereich von bis zu 150.000 Da für globuläre Proteine. Durch den geringen Innendurchmesser der Säule von 4,6 mm wird der Pufferverbrauch reduziert, was besonders bei begrenzten Probenmengen ideal ist. Um in vollem Umfang von der hohen Effizienz der 4-μm-Säulen profitieren zu können und aufgrund des geringen Durchmessers der TSKgel SuperSW-Säulen von 4,6 mm, muss das Totvolumen im HPLC-System minimiert werden. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung telefonisch an den technischen Service.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analytische Säule
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)