MABN59
Anti-ACE2 Antibody, clone 4G5.1
clone 4G5.1, from mouse
Synonym(e):
Angiotensin-converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme homolog, ACEH, Metalloprotease MPROT15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Markierung
GST tagged
Antikörperform
purified antibody (protein G)
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G5.1, monoclonal
Mol-Gew.
~62 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACE2(59272)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected ACE2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable