Wichtige Dokumente
MABN483
Sigma-Aldrich
Anti-IRAP-Antikörper, Klon 3E1
clone 3E1, from mouse
Synonym(e):
Leucyl-cystinyl aminopeptidase, Cystinyl aminopeptidase, Insulin-regulated membrane aminopeptidase, Insulin-responsive aminopeptidase, IRAP, Oxytocinase, OTase, Placental leucine aminopeptidase, P-LAP, Leucyl-cystinyl aminopeptidase, pregnancy serum form
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
3E1, monoclonal
application:
ICC
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LNPEP(4012)
Allgemeine Beschreibung
IRAP, auch bekannt als Leucyl-Cystinyl-Aminopeptidase, Cystinyl-Aminopeptidase, insulinregulierte Membran-Aminopeptidase, insulinreaktive Aminopeptidase (IRAP), Oxytocinase (OTase), oder plazentale Leucin-Aminopeptidase (P-LAP), wird durch das menschliche Gen mit der Bezeichnung IRAP/OTASE kodiert und ist eine wichtige Aminopeptidase, die eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Homöostase während der Schwangerschaft spielt. IRAP baut Peptidhormone ab, darunter Oxytocin, Vasopressin und Angiotensin III; es scheint auch eine Rolle beim Abbau neuronaler Peptide im Gehirn zu spielen, wie z. B. Met-Enkephalin und Dynorphin. IRAP bindet auch Angiotensin IV und scheint der Rezeptor für Angiotensin IV im Gehirn zu sein. IRAP ist eine membrangebundene Aminopeptidase, die häufig in Membranvesikeln vorkommt und zusammen mit anderen Proteinen wie GLUT4 als Reaktion auf Insulin oder Oxytocin zur Plasmamembran transloziert. Ein gespaltenes IRAP-Fragment, die Leucyl-Cystinyl-Aminopeptidase, kommt während der Schwangerschaft im Blut vor. Sie ist im ersten Trimester niedrig, steigt jedoch schnell bis zur Geburt an und nimmt danach schnell ab. Daher wird die sezernierte Form häufig als Schwangerschaftsmarker verwendet. IRAP wird in der Plazenta, im Herzen, in der Niere und im Dünndarm stark exprimiert. IRAP lässt sich in geringeren Mengen in neuronalen Zellen im Gehirn, in Skelettmuskeln, Milz, Leber, Hoden und Dickdarm nachweisen.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von humanem IRAP entspricht.
Anwendung
Anti-IRAP, Klon 3E1, ist ein Antikörper gegen IRAP zur Verwendung in WB und ICC.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies IRAP in Insulin-behandelten oder -unbehandelten 3T3-L1-Zellen nach (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies IRAP in Insulin-behandelten oder -unbehandelten 3T3-L1-Zellen nach (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in Lysat aus mit Insulin behandelten NIH/3T3-Zellen .
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies IRAP in 10 µg Lysat aus mit Insulin behandelten NIH/3T3-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~150 kDa beobachtet. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins liegt bei 117 kDa, kann aber aufgrund der starken Glykosylierung bei ~150 kDa beobachtet werden. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Insulin-responsive aminopeptidase trafficking in 3T3-L1 adipocytes.
Garza, LA; Birnbaum, MJ
The Journal of Biological Chemistry null
Paula Nunes-Hasler et al.
Nature communications, 8(1), 1852-1852 (2017-11-28)
Antigen cross-presentation by dendritic cells (DC) stimulates cytotoxic T cell activation to promote immunity to intracellular pathogens, viruses and cancer. Phagocytosed antigens generate potent T cell responses, but the signalling and trafficking pathways regulating their cross-presentation are unclear. Here, we