MABN2475
Anti-NMDAR2B Antibody, clone 11D1
clone 11D1, from mouse
Synonym(e):
Glutamate receptor ionotropic NMDA 2B, GluN2B, Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, NR2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, NR3, hNR3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11D1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected NMDAR2B in mouse brain tissue lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected NMDAR2B in rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung