Merck
MABF982
Sigma-Aldrich
Anti-Komplement-C3b/iC3b-Antikörper, Klon 6C9
clone 6C9, from mouse
Synonym(e):
Complement C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, Complement C3 beta chain, C3-beta-c, C3bc, Complement C3 alpha chain, C3a anaphylatoxin, Acylation stimulating protein, ASP, C3adesArg, Complement C3b alpha′ chain, Complem
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C3(718)
Allgemeine Beschreibung
Der Komplementfaktor C3 (UniProt P01024; auch bekannt als C3 und PZP-ähnliches Alpha-2-Macroglobulindomäne-ethaltendes-Protein-1) wird beim Menschen durch das C3-Gen (auch bekannt als CPAMD1) (Gen-ID 718) kodiert. C3 wird anfangs mit einer N-terminalen Signalpeptidsequenz mit 22 Aminosäuren translatiert, die anschließend entfernt wird, um ein reifes C3 mit 1641 Aminosäuren zu produzieren. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Aktivierung des Komplementsystems. Seine Aktivierung ist für die Aktivierung sowohl des klassischen als auch des alternativen Komplementweges (CPC bzw. APC) erforderlich. Während der CPC-Aktivierung wird C3 durch die C3-Konvertase C4b2a, die aus den aktivierten C4 und C2 besteht, in C3a und C3b gespalten. Beim APC wird C3 durch die C3-Konvertase C3bBb, bestehend aus C3b und der aktivierten Form von Faktor B (Bb) gespalten. C3b dient als opsonisierendes Agens und kann durch Faktor I weiter in C3c und C3d gespalten werden. iC3b ist ein proteolytisch inaktives C3b-Fragment, das noch Zielmikroben oder -zellen opsonisiert, die Komplementkaskade über den APC jedoch nicht weiter amplifizieren/aktivieren kann. iC3b kann weiter zu C3dg und schließlich zu C3d gespalten werden. Eine ungeregelte Aktivierung des APC kann zu paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) führen, die durch eine chronische intravaskuläre Hämolyse gekennzeichnet ist. Die klinische Behandlung mit einem C5-neutralisierenden mAb verhindert die Bildung des zytolytischen Membranangriffskomplexes (MAC) des Komplementsystems, blockiert jedoch nicht die APC-Aktivierung. Folglich leiden PNH-Patienten unter immunvermittelter hämolytischer Anämie und ihre Erythrozyten werden durch den Komplementfaktor C3 opsonisiert. Monoklonale Antikörper (mAb) gegen C3b/iC3b eignen sich zur Überwachung und Untersuchung von C3b/iC3b-Ablagerungen auf PNH-Blutzellen, und mAb mit neutralisierenden Aktivitäten sind nützliche Werkzeuge zur Untersuchung der C3-vermittelten CPC und APC.
Spezifität
Dieser Klon bindet C3b und iC3b
Immunogen
Epitop: iC3b
Humanes C3, das iC3b von humanem Komplement C3b/iC3b entspricht.
Anwendung
Dieser monoklonale Anti-Komplement-C3b/iC3b-Antikörper der Maus, Klon 6C9, Art.-Nr. MABF982, ist zur Verwendung in der Durchflusszytometrie für den Nachweis von C3b validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Qualität
Durchflusszytometrie-Analyse: Dieser Antikörper (200 ug mAb/5 x 10E6 Zellen/ml) wies eine C3b/iC3b-Ablagerung auf humanen, aus dem Burkitt-Lymphom stammenden Raji B-Zellen nach, die in Gegenwart von 50 % normalem Humanserum (NHS) mit dem Anti-CD20-mAb Rituximab (RTX) opsonisiert wurden.
Zielbeschreibung
187 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler IgG1κ-Antikörper der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luke D Halder et al.
Nature communications, 11(1), 2331-2331 (2020-05-13)
Extracellular vesicles have an important function in cellular communication. Here, we show that human and mouse monocytes release TGF-β1-transporting vesicles in response to the pathogenic fungus Candida albicans. Soluble β-glucan from C. albicans binds to complement receptor 3 (CR3, also
Pizga Kumwenda et al.
Cell reports, 38(1), 110183-110183 (2022-01-06)
Candida albicans is a commensal of the urogenital tract and the predominant cause of vulvovaginal candidiasis (VVC). Factors that increase circulatory estrogen levels such as pregnancy, the use of oral contraceptives, and hormone replacement therapy predispose women to VVC, but