MABF713
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), PE, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Synonym(e):
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ICAM1(3383)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable