Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB3848-I
Sigma-Aldrich
Anti-phospho Smad1/Smad5/Smad8 (Ser463/465)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mothers against decapentaplegic homolog 1, BSP-1, hSMAD1, JV4-1, MAD homolog 1, Mothers against DPP homolog 1, Mad-related protein 1, SMAD 1, SMAD family member 1, Smad1, Transforming growth factor-beta-signaling protein 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mink (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Angaben zum Gen
human ... SMAD1(4086)
Allgemeine Beschreibung
Das „Mothers against decapentaplegic“-Homolog 1 (UniProt Q15797, auch bekannt als BSP-1, hSMAD1, JV4-1, MAD-Homolog 1, Mad-verwandtes Protein 1, Mothers against DPP-Homolog 1, SMAD 1, Mitglied 1 der SMAD Familie, Smad1, signalisierendes Protein 1 von transformierendem Wachstumsfaktor-beta) wird beim Menschen durch das Gen SMAD1 (auch bekannt als BSP1, MADH1, MADR1, Gen-ID 4086) codiert. SMADs von Säugetieren sind eine Familie von Transkriptionsfaktoren, die in drei Gruppen unterteilt werden. SMAD1, 2, 3, 5 und 9 (auch bekannt als SMAD8) sind Rezeptor-regulierte SMADs (R-SMADs). SMAD4 ist das einzige bei Säugetieren bekannte allgemeine Vermittler-SMAD oder Co-SMAD; es vermittelt sowohl den TGF- als auch den BMP-Signalweg. SMAD6 und SMAD7 sind inhibierende SMADs (I-SMADs), die die Aktivierung von R-SMADs durch Co-SMAD über eine kompetitive Bindung blockieren. SMADs teilen ein ähnliches Strukturmerkmal, bestehend aus der erhaltenen N-terminalen Mad-Homologie 1-Domäne (MH1, AS 12–136 von hSMAD1, AS 13–137 von hSMAD2, AS 16–140 von hSMAD8) und der C-terminalen MH2-Domäne (AS 271–465 von hSMAD1 und hSMAD2, AS 273–467 von hSMAD8), verbunden durch eine unter SMADs nicht-erhaltene Linker-Region. Die MH1-Domäne in R-SMADs und Co-SMADs enthält N-terminale Kernlokalisierungssignale (NLS), während SMAD4 in dieser Domäne Kernexportsignale (NES) besitzt. Die MH2-Domäne ist verantwortlich für die Gen-Transaktivierung und für die Vermittlung der Interaktionen von SMAD-Rezeptor, SMAD-SMAD, SMAD-Co-Aktivatoren SMAD-Co-Repressoren. Ein TGF- Ligand (TGF- für SMAD2/3 und BMP für SMAD1/5/8) initiiert die Signalübertragung durch Bindung und Aktivierung von Typ-I- und Typ-II-Rezeptor-Serin-/Threoninkinasen an der Zelloberfläche, was die T RII-abhängige Phosphorylierung der T RI-Kinase-Domäne ermöglicht und so wiederum die Signalübertragung durch Phosphorylierung der letzten beiden Serinreste innerhalb des erhaltenen Ser-Ser-X-Ser (SSXS)-Motivs am C-terminalen Ende von SMAD-Proteinen anstößt.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt SMAD1/5/8, phosphoryliert an den letzten beiden Serinresten innerhalb des Ser-Ser-X-Ser (SSXS)-Motivs am C-terminalen Ende. Ziel-Serinreste sind vorhanden bei SMAD1 von Mensch/Maus (S463/S465), SMAD1 der Ratte (S466/S468), SMAD5 von Mensch/Maus/Ratte (S463/S465), SMAD9 (S465/S467) des Menschen, SMAD9 (S428/S430) der Maus und SMAD9 (S432/S434) der Ratte, nicht aber in der gespleißten Isoform 2 von menschlichem SMAD1. SMAD9 ist auch bekannt als SMAD8. Die Detektion der Zielbande wurde durch das Immunogen-Phosphopeptid blockiert, nicht aber durch das entsprechende Nicht-Phosphopeptid.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, entsprechend der C-terminalen Endsequenz von menschlichem SMAD1, phosphoryliert an den letzten beiden Serinresten (S463/S465).
Anwendung
Der Anti-Phospho-Smad1/Smad5/Smad8 (Ser463/465)-Antikörper, Best.-Nr. AB3848-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Smad1/5/8-Phosphorylierung gerichtet ist und in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die SMAD1/5/8-Phosphorylierung in Gewebeschnitten von Maus- und Rattenembryonen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies eine erhöhte SMAD1/5/8-Phosphorylierung in 10 µg mit BMP2 behandeltem HEK293-Zelllysat nach. Die Detektion der Zielbande wurde durch das Immunogen-Phosphopeptid blockiert, nicht aber durch das entsprechende Nicht-Phosphopeptid.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa beobachtet. 52,26/52,16/52,71 kDa (SMAD1 von Mensch/Maus/Ratte), 52,26/52,17/52,22 kDa (SMAD5 von Mensch/Maus/Ratte) und 52,49/48,64/48,99 kDa. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yadong Liu et al.
Molecular medicine reports, 19(1), 461-467 (2018-11-30)
Lonicera japonica has been used in traditional Chinese medicine as an important medicinal plant, with the ability to inhibit osteoclast development and bone loss. However, it is not clear which active ingredient exerts these effects. (R)‑dehydroxyabscisic alcohol β‑D‑apiofuranosyl‑(1ˮ→6')‑β‑D‑glucopyranoside (DAG) is an
Xuguang Nie et al.
PLoS genetics, 14(7), e1007491-e1007491 (2018-07-06)
mTOR is a highly conserved serine/threonine protein kinase that is critical for diverse cellular processes in both developmental and physiological settings. mTOR interacts with a set of molecules including Raptor and Rictor to form two distinct functional complexes, namely the
Hongxiu Wen et al.
Biochimie, 160, 113-121 (2019-03-05)
Increased DAN protein (Grem1, Grem2, Grem3, Cerberus, NBL1, SOST, and USAG1) levels are often associated with severe disease-states in adult kidneys. Grem1, SOST, and USAG1 have been demonstrated to be upregulated and play a critical role in the progression of
Xiaohe Yan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(2), 44-44 (2020-02-28)
The clinical phenotype of retinal gliosis occurs in different forms; here, we characterize one novel genetic feature, (i.e., signaling via BMP-receptor 1b). Mouse mutants were generated within a recessive ENU mutagenesis screen; the underlying mutation was identified by linkage analysis
Marja M Hurley et al.
Scientific reports, 12(1), 15968-15968 (2022-09-25)
We have used Basic Fibroblast Growth Factor (FGF2) transgenic mice as experimental models for human X-linked hypophosphatemia (XLH)-related degenerative osteoarthritis (OA) to investigate the pathogenesis of the disease and to test potential pharmacotherapies for treatment. This study tested the efficacy