MABF3056
Anti-CD36 Antibody, clone ZND36-6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ZND36-6, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 52.70 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotyp
IgG2a
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Cd36(12491)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH 3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected CD36 in NIH 3T3 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry: A representative lot detected CD36 in Flow Cytometry applications (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311; Omori, S., et al. (2021). Cell Rep. 34(6):108734).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody partially inhibited IL-1b secretion by bone marrow derived macrophages. (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable