Wichtige Dokumente
MAB8616
Sigma-Aldrich
Anti-Varicella-Zoster-Virus-Antikörper, Immediate Early Gene 62
Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Erkennt das VZV Immediate Early Gene 62. Keine Kreuzreaktivität mit HSV.
Immunogen
Epitop: Immediate Early Gene 62
VZV HZ-Stamm.
Anwendung
Dieser Anti-Varicella-Zoster-Virus-Antikörper, Immediate Early Gene 62 ist zur Verwendung in IF, IP, WB, IH für den Nachweis von Varicella-Zoster-Virus validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz: zeigt ein Färbemuster in Zellkern und Zytoplasma.
Immunpräzipitation
Western Blot
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. In 0,02 mol/l PB mit 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert = 7,6, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of a varicella-zoster virus replication inhibitor that blocks capsid assembly by interacting with the floor domain of the major capsid protein.
Naoki Inoue,Misato Matsushita,Yoshiko Fukui,Souichi Yamada,Mihoko Tsuda,Chizuka Higashi et al.
Journal of virology null
Immunohistochemical detection of intra-neuronal VZV proteins in snap-frozen human ganglia is confounded by antibodies directed against blood group A1-associated antigens.
Werner J D Ouwendijk,Sarah E Flowerdew,Desiree Wick,Anja K E Horn,Inga Sinicina et al.
Journal of Neurovirology null
Generation of a reporter cell line for detection of infectious varicella-zoster virus and its application to antiviral studies.
Wang, GQ; Suzutani, T; Yamamoto, Y; Fukui, Y; Nozawa, N; Schmid, DS; Kurane, I; Inoue, N
Antimicrobial agents and chemotherapy null
Myelin-associated glycoprotein mediates membrane fusion and entry of neurotropic herpesviruses.
Suenaga T, Satoh T, Somboonthum P, Kawaguchi Y, Mori Y, Arase H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Apparent expression of varicella-zoster virus proteins in latency resulting from reactivity of murine and rabbit antibodies with human blood group a determinants in sensory neurons.
Zerboni, L; Sobel, RA; Lai, M; Triglia, R; Steain, M; Abendroth, A; Arvin, A
Journal of virology null