Wichtige Dokumente
MAB5258A4
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin-Antikörper, Klon SY38, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone SY38, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SY38, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synaptophysin ist ein synaptisches Vesikel-Glykoprotein mit vier Transmembrandomänen und einem Gewicht von 38 kDa. Er ist in neuroendokrinen Zellen und in praktisch allen Neuronen im Gehirn und Rückenmark vorhanden, die an der synaptischen Übertragung beteiligt sind. Die Lokalisierung und ubiquitäre Expression dieses Proteins in neuronalem Gewebe macht es zu einem hervorragenden Marker für Neuronen und neuroendokrine Tumoren. Das Gen für dieses Protein befindet sich auf dem X-Chromosom (Xp11.23–p11.22). Die genaue Funktion des Proteins ist unbekannt: Es interagiert mit dem essenziellen synaptischen Vesikelprotein Synaptobrevin, aber wenn das Synaptophysin-Gen bei Tieren experimentell inaktiviert wird, entwickeln sie sich trotzdem normal und funktionieren normal.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit präsynaptischen Vesikeln von zerebralen und spinalen Neuronen, von neuromuskulären Endplatten und mit der Netzhaut von Mensch, Rind, Ratte und Maus. Er reagiert auch mit den Vesikeln der Zellen des Nebennierenmarks und der Inselzellen.
Immunogen
Vesikuläre Fraktion des Rinderhirns
Anwendung
Der Anti-Synaptophysin-Antikörper, Klon SY38, Alexa Fluor 488 Konjugat weist die Konzentration von Synaptophysin nach und wurde zur Verwendung in IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Hirngewebe adulter Mäuse beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:100 dieses Antikörpers wurde Synaptophysin in Hirngewebe adulter Mäuse nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Der unkonjugierte Eltern-Antikörper (Best.- Nr. MAB5258) hat ein beobachtetes Molekulargewicht von ~ 38 kDa.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ konjugiert an Alexa Fluor 488 in Puffer mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe adulter Mäuse
Sonstige Hinweise
Der unkonjugierte Antikörper (MAB5258) wirkt nachweislich bei Ratten.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhexing Wen et al.
Nature, 515(7527), 414-418 (2014-08-19)
Dysregulated neurodevelopment with altered structural and functional connectivity is believed to underlie many neuropsychiatric disorders, and 'a disease of synapses' is the major hypothesis for the biological basis of schizophrenia. Although this hypothesis has gained indirect support from human post-mortem