MAB3741
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase µ Antibody, clone SBK15
ascites fluid, clone SBK15, Chemicon®
Synonym(e):
Receptor-type Protein-tyrosine Phosphatase mu, R-PTP-MU
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SBK15, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, bovine, mouse, human, canine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRM(5797)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Kinasen & Phosphatasen
Immunoprecipitation
Immunostaining (1:200)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable