Alle Fotos(2)
Key Documents
MAB2635
Sigma-Aldrich
Anti-Mena-Antikörper, Klon A351F7D9
clone A351F7D9, from mouse
Synonym(e):
enabled homolog (Drosophila), Protein enabled homolog, Mammalian enabled
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A351F7D9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENAH(55740)
Allgemeine Beschreibung
Mammalian Enabled (Mena) ist ein Protein der ENA/VASP-Familie, einer Gruppe von Proteinen, die mit Aktin assoziiert und an verschiedenen Zellprozessen beteiligt sind. Mena ist insbesondere an der Zellpolarität, der Zellmotilität, dem Zytoskelett-Remodeling sowie der Dynamik von Lamellipodien und Filopodien innerhalb migrierender Zellen beteiligt. Drei Formen von Mena werden in embryonischen Kopfgeweben exprimiert und anhand des Molekulargewichts unterschieden (140 kDa, 88 kDa und 80 kDa). Bei Wildtyp-Geweben Erwachsener wurde Mena in seiner 80-kDa-Form in Gehirn, Hoden, Eierstöcken und Fett isoliert. Studien zeigen, dass die 140-kDa-Form nur im Gehirn Erwachsener exprimiert wird, während die 88-kDa-Form an E16 nicht mehr nachweisbar ist (Lanier, 1999). Mena enthält 4 Domänen von Interesse: Die Ena/VASP-Homologon-Domäne 1 (EVH1), eine EVH2-Domäne, eine Prolin-reiche Domäne und eine Arg/Leu/Glu-reiche Region. Die Expression von Mena wurde in Myoepithelzellen von Brust, Bronchialdrüsen, Parotis und Schweißdrüsen beobachtet. Außerdem wurde Mena im Epithel von Mukosagewebe der Maus beobachtet: Kolon-Rektum, Endometrium, azinäre und duktale Zellen des Pankreas, Tunica media der Plazenta und fibromuskuläres Stroma der Prostata. Die meisten Brustkrebs-Zelllinien weisen zusammen mit Läsionen primärer Brusttumoren eine Überexpression von Mena auf.
Spezifität
Der Antikörper erkennt Mena und die alternative Form von Mena (+-Exon).
Immunogen
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Mena entspricht, und ein zusätzliches Fragment von Mena+, das nur das +-Exon umfasst
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Signalwege
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
PI3K-, Akt- und mTOR-Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet (Kwiatkowski, 2007).
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet (Dent, 2007).
Weisen Sie Mena mittels dieses Anti-Mena-Antikörpers (Klon A351F7D9) nach, der für die Verwendung in WB und IH validiert wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hippocampusgewebe-Lysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Mena in 10 µg Hippocampusgewebe-Lysat der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 80 kDa gemessenes MW. In Hirngeweben wird ebenfalls ein 140-kDa-MW-Band erwartet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hippocampus-Gewebelysat der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Endophilin, Lamellipodin, and Mena cooperate to regulate F-actin-dependent EGF-receptor endocytosis.
Vehlow, Anne, et al.
The Embo Journal (2013)
Kihoon Han et al.
Nature, 503(7474), 72-77 (2013-10-25)
Mutations in SHANK3 and large duplications of the region spanning SHANK3 both cause a spectrum of neuropsychiatric disorders, indicating that proper SHANK3 dosage is critical for normal brain function. However, SHANK3 overexpression per se has not been established as a