MAB1620-AF555
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 555
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, CK-5, Cytokeratin-5, K5, Keratin-5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D5/16B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT5(3852)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable