MAB3199Z
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide Free
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD324, MAB3199
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
67A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Physikalische Form
Sonstige Hinweise