Wichtige Dokumente
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
Synonym(e):
Kerosene
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352401
EG-Index-Nummer:
265-150-3
bp:
180-188 °C
Dampfdruck:
0.75 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
0.75 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1 ppm Sulfur (S)
Farbe
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
Übergangstemp.
flash point 54 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
GR
Odorless solvent.
Hinweis zur Analyse
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 - 125.6 °F
Flammpunkt (°C)
38 - 52 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)