Wichtige Dokumente
KVGLS04HH3
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XL Kapsel
sterile, Opticap® XL 4, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonym(e):
Opticap Sterile XL4 Durapore 0.22 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Opticap® XL 4
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤4.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. differential pressure (40 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
17.0 cm (6.7 in.)
Nennlänge Kartusche
4 in. (10 cm)
Durchmesser
6.1 cm (2.4 in.)
Filtrationsfläche
0.18 m2
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Wird durch Gammabestrahlung bei > 25 kGy sterilisiert geliefert
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Spülen mit Wasser wiesen die Proben bei 25 ºC weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.