IPAKICPK1
Milli-Q® IQ Element Verbrauchsmaterial-Kit
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
IPAK Quanta®
Parameter
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Porengröße
0.1 μm filter (final filter)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Element
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® IQ Element Verbrauchsmaterial-Kit besteht aus der IPAK Quanta® ICP Hochreinigungskartusche und dem 0,1-μm-Optimierungs-WL-Endfilter. Die Hochreinigungskartusche entfernt Spurenelemente, während der Filter Partikel aus Speisewasser entfernt, um hochwertiges Reinstwasser herzustellen.
Anwendung
Produktreinstwasser eignet sich für sensitive Analysen durch ICP-MS, GF-AAS und Spuren-IC.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für die optimale Aufbereitung von Reinstwasser bis in den ppt- und sub-ppt-Bereich.
- Aufbereitungskartuschen wurden für einen mühelosen Austausch konzipiert.
Rechtliche Hinweise
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany