MPPVICPK1
Optimierer 0,1-μm-Filter
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
elemental trace analysis
Verpackung
pkg of 1 unit
Porengröße
0.1 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Optimizer-Endfilter (0,1 μm) ist ein Verbrauchsmaterial für die Aufbereitung von Laborwasser, der speziell zum Entfernen von Partikelspuren in Reinstwasser dient.
Anwendung
Zur Verwendung mit den Milli-Q® IQ Element und Q-POD® Element Aufbereitungssystemen, die hochreines Wasser liefern, das zur Analyse von Spurenelementen und Ultraspurenelementen eingesetzt werden kann, wie u. a. ICP-MS, GF-AAS und Spuren-IC.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gemäß Sauberkeitsstandards der Halbleiterindustrie hergestellt.
- Der Filter gewährleistet, dass keine Partikel in das Reinstwasser eindringen können.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany