Wichtige Dokumente
HX0101
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
Synonym(e):
Heptanesulfonic Acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Form
crystalline solid
pH-Wert
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC.O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0101-2 25g Poly Bottle
Anwendung
HPLC
Ion Pair Reagent
Hinweis zur Analyse
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1