Wichtige Dokumente
RDD042
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Redi-Dri™, free-flowing
Synonym(e):
Natrium-1-Heptansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Redi-Dri™
Qualitätsniveau
Qualität
free-flowing
SMILES String
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in mobile phase buffer for preequilibration of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) column.
- Ion-pairing reagent for HPLC to analyze peptides and proteins
- ion pair reagent for analysis of epinephrine and norepinephrine in ion-pairing chromatography (IPC).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free flowing making it easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, high quality attributes
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)