Wichtige Dokumente
FCMAB337F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark®-Anti-Myelin-assoziiertes-Glykoprotein-FITC-Antikörper, Klon 513
clone 513, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Brain neuron cytoplasmic protein 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 4a, Siglec-4a, MAG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
513, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Mag(29409)
Allgemeine Beschreibung
Es wird davon ausgegangen, dass Myelin-assoziiertes Glykoprotein (MAG), ein Mitglied der Immunglobulin-Superfamilie, am Myelinationsprozess beteiligt ist. Die Axonregeneration im zentralen Nervensystem (ZNS) Erwachsener wird von zwei Proteinen im Myelin – Nogo und MAG – begrenzt. MAG wird mit der Hemmung der Nervenregeneration im ZNS in Verbindung gebracht.
Spezifität
Der Antikörper erkennt Myelin-assoziiertes Glykoprotein.
Immunogen
Extrakt des L2-Epitop-tragenden Glykoproteins von 1 bis 2 Tage altem Gehirn des Huhns.
Anwendung
Dieser Milli-Mark-Anti-Myelin-assoziiertes-Glykoprotein-FITC-Antikörper (Klon 513) wurde für die Verwendung in FC zum Nachweis des Myelin-assoziierten Glykoproteins validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung von B35-Zellen.
Zielbeschreibung
69,3 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 konjugiert an FITC in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
B35-Zellen
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable