Merck
CN1H71E06
Millipore
Polygard® CN Kartuschenfilter
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 10.0 µm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
EPR seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Filtrationsfläche
0.42 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Die POLYGARD® CR Kartuschenfilter-Produkte sind Filter mit Nenngrößen, die für die Entfernung von Teilchen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert wurden. Durch die gefaltete Struktur des Polygard®-CN Filtermediums werden Druckunterschiede während des Filtrationsprozesses minimal gehalten und die Porengröße von 10,0 μm sowie und die Polypropylen-Konstruktion sorgen für geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität. Die stromabwärtige Filterperformance wird durch eine effiziente Reduzierung der Partikel und Mikroorganismen optimiert.
Polygard-CN Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar max. Differenzdruck (70 psid) bei 25 °C. Die Kartuschen sind robust, beständig, resilient und können mehrere Steam-In-Place-Zyklen (SIP) aushalten.
Typische Anwendungen
Polygard-CN Kartuschenfilter werden häufig in der Getränkeindustrie zur Filtration von Flüssigkeiten und Gasen sowie für Kläranlagen und Reduzierung der Keimbelastung angewendet.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CN Kartuschenfilter werden in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem, das von einem akkreditierten registrierenden Organ nach einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard zugelassen ist, konzipiert, entwickelt und hergestellt, und mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Filter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Die Polygard®-CN Kartuschenfilter sind in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungsanforderungen erhältlich. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 126 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥5 L
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündigem Einweichen in Wasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Reduzierung von Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (nominal)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Effiziente Reduzierung von Partikeln und Mikroorganismen
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung zu den Polygard®- und CLARIGARD®-Kartuschen
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany