Merck
CHGE72TS3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 20
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Synonym(e):
Millipore Express SHC Cartridge Filter 20 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHC, Kartusche, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7, silicone seal
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤56.4  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40  psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
0.96 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Millipore Express® SHC-Filter verfügen über einen integrierten Polyethersulfon-Membranvorfilter, der die 0,2 μm große Membran vor vorzeitiger Verstopfung schützt und die Filtrationskapazität erhöht, so dass Sie eine sterilisierbare Leistung mit einem hervorragenden Durchsatz erhalten. Der CHGE72TS3 Kartuschenfilter umfasst eine 0,5/0,2-μm-Porengröße, einen Filtrationsbereich von 0,98 m2 und eine Code-7-Kartuschenkonfiguration.
Millipore Express® SHC Filter stellen eine einzelne Lösung für eine Bandbreite von Prozessflüssigkeiten bereit, wodurch sie Validierungsaufwand minimieren und die Filterinventur sowie Lagerhaltung vereinfachen. Mit Millipore Express® SHC-Filtern erhöhen Sie die Produktivität, verkürzen die Zykluszeit und senken die Kosten.
Anwendung
  • Medienadditive
  • Säulenschutz
  • Konzentrierte Proteinströme
  • Zellentnahme (nach der Klärung)
  • Kaustik/pH-Einstellmittel
  • Puffer
  • CIP-Lösung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Kapazität, hydrophile PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Validierte Leistung mit Sterilisationsqualität
  • Leichte Benetzung und Integritätsprüfung
  • Überragender Durchsatz in Strömen mit hohem Fouling, einschließlich medien- und proteinhaltige Lösungen
  • Gesteigerte Kapazität für verbesserte Prozesseffizienz und Wirtschaftlichkeit
  • Breite chemische Kompatibilität über einen breiten pH-Bereich (1-14) — mit Ätzmitteln verträglich
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanleitungen für Filtereinheiten mit MILLIPORE EXPRESS® in der Membran-Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Millipore Express Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
25 Vorwärts- oder 22-Vorwärts- und 3 Rückwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C und 0,35 bar (5) oder 3 Vorwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C und 1 bar (15 psid); 25 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥4 l
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 40 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany