Wichtige Dokumente
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Qualität
for separation
Beschreibung
Filter code BVSP
Superhydrophobic
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Parameter
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
Methode(n)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Filtrationsfläche
400 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Dicke
≥90 μm × 140 μm
Porengröße
1.2 μm