AX0156
Acetonitril
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, OmniSolv® LC-MS
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Water (H2O)
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤1 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.1
λ: 210 nm Amax: ≤0.04
λ: 220 nm Amax: ≤0.02
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
SMILES String
CC#N
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Mobile phase solvent in reversed-phase chromatography.
- Rinsing solvent for Solid-phase extraction (SPE) column.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup