AC112C
Sheep Anti-Human IgG Antibody, Cy3 conjugate
from sheep, CY3 conjugate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody immunostained 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized human B-cell hybridoma SA13, but not HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2