ABX48
Anti-Borrelia burgdorferi
Synonym(e):
Anti-Lyme Disease Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Klon
polyclonal
Form
solution
Speziesreaktivität
all
Verpackung
pkg of 5 mL (ABX48-10KC)
pkg of 500 μL (ABX48-1KC)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Relevante Krankheit(en)
infectious diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable