ABT180
Anti-CDCP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD318
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 and a 1:500 dilution from a representative lot detected CDCP1 in human breast carcinoma sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CDCP1 in 10 µg of human pancreas tumor tissue lysate.
Zielbeschreibung
Hinweis zur Analyse
Human pancreas tumor tissue lysate
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable