ABT1493
Anti-Cofilin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cofilin-1, 18 kDa phosphoprotein, Cofilin, non-muscle isoform, p18
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFL1(1072)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunoprecipitation Analysis: 10 µL from a representative lot immunoprecipitated cofilin-1 from 0.5 mg of MCF-7 cell lysate.
This poylclonal antibody is also available as Alexa Fluor™ 488 conjugate (Cat. No. ABT1493-AF488) for direct immunofluorescent staining.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cofilin-1 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable