Wichtige Dokumente
858120P
Avanti
14:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(14:0/0:0); 110710
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Assay
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (858120P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858120P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft