ABS517
Anti-PRMT8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein arginine N-methyltransferase 8, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 4, Protein arginine methyltransferase 8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRMT8(56341)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Histone
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected PRMT8 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable