ABN1739M
Anti-Utrophin A
from rabbit
Synonym(e):
UTRN A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UTRN(7402)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Utrophin A in transversalen Quadrizeps-Schnitten transgener Mäuse nachgewiesen (Adams, M.E., et. al. (2010). J Neurosci. 30(33):11004–10).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Utrophin A in Gefrierschnitten des Musculus gastrocnemius nachgewiesen (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Utrophin A in Ganzmuskel-Lysaten nachgewiesen (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Utrophin A in Muskelmembran-Extrakten von mdx-Mäusen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Marvin Adams, University of Washington).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Utrophin A in der neuromuskulären Endplatte der Maus nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Marvin Adams, University of Washington).
Qualität
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:50 dieses Antikörpers wurde Utrophin A in menschlichem Prostatagewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash