Merck
ABF189
Sigma-Aldrich
Anti-FcRn/FCGRT-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
IgG receptor FcRn large subunit p51, FcRn, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor, FcRn/FCGRT
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGRT(2217)
Allgemeine Beschreibung
Die große Untereinheit p51 des IgG-Rezeptors FcRn (UniProt P55899; auch bekannt als FcRn, alpha-Kette des Fc-Fragments des IgG-Rezeptors und -Transporters, neonataler Fc-Rezeptor) wird vom Gen FCGRT (auch FCRN genannt) (Gen-ID 2217) in Menschen kodiert. Die Übertragung der passiven Immunität von der Mutter auf den Fötus oder das Neugeborene beinhaltet den Transport von IgG über mehrere Epithelzellen. Je nach Spezies wird IgG pränatal über die Plazenta und den Dottersack übertragen oder über Colostrum und Milch in den Dünndarm des saugenden Neugeborenen aufgenommen. In beiden Fällen wird der apikale bis basolaterale transepitheliale IgG-Transport durch FcRn vermittelt. FcRn ist ein Heterodimer mit einer alpha-Kette- und einem beta(2)-Mikroglobulin (beta(2)m) und es unterscheidet sich aufgrund seiner strukturellen Ähnlichkeit zu MHC-Klasse-I-Molekülen von anderen IgG-Fc-Rezeptoren. Die Assemblierung von FcRn-alpha-Kette und beta(2)m ist wichtig für die Expression an der Zelloberfläche und für die hoch affine pH-abhängige IgG-Bindung. Aus dem Serum endozytierte Proteine werden in den Lysosomen abgebaut. Nach der Endozytose binden Serumalbumin (SA) und IgG jedoch bei niedrigem pH-Wert im Endosom an FcRn und werden dann zur Zelloberfläche zurück transportiert. Dort werden sie in die Blutbahn freigesetzt, was zu einer längeren Halbwertszeit des Serums führt.
Immunogen
Epitop: Alpha-2/-3-Domäne
Lineares Peptid, das der alpha-2/-3-Domäne von humanem FcRn/FCGRT entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-FcRn/FCGRT-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots zum Nachweis von FcRn/FCGRT validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde FcRn/FCGRT in Myc-hFcRn-exprimierenden FO-1-Zellen nachgewiesen (Praetor, A., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt11):2389–2397).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde FcRn/FCGRT in mit hFcRn transfizierten MDCK-Zellen nachgewiesen (Praetor, A., et al. (1999). J Cell Sci. 112(Pt14):2291–2299).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde FcRn/FCGRT in 10 µg menschlichem Lebergewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~3 5/45 kDa gemessen, wobei die untere Bande die nicht und/oder weniger glykosylierte(n) Form(en) repräsentiert.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
beta(2)-Microglobulin is important for cell surface expression and pH-dependent IgG binding of human FcRn.
Praetor, A; Hunziker, W
Journal of Cell Science null
Intracellular traffic of the MHC class I-like IgG Fc receptor, FcRn, expressed in epithelial MDCK cells.
Praetor, A; Ellinger, I; Hunziker, W
Journal of Cell Science null