ABE1409
Anti-Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, GASC-1 protein, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Jumonji domain-containing protein 2C, Jmjd2C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM4C(23081)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in human tonsil, human cervical cancer, and human liver cancer tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash